Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 2 M, rein, Bench-Reagenz, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11432924
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 14
Farbe Farblos
Siedepunkt 105°C
Schmelzpunkt -10°C
Menge 25 L
Verpackung Kunststoffbehälter
Physikalische Form Flüssig