Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, Purum, ≥32 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
5 l
35 kg
4 x 2.5 l
4 x 5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
35 Kilogramm
4 Stück
5 Liter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid-Lösung |
Strukturformel | NaOH |
UN-Nummer | 1824 |
Menge | 2.5 l |
Formelmasse | 40 mol |
Reinheit (%) | ≥ 32 % |
Güte | purum |
Dampfdruck | 3 mmHg (37 °C) |