Learn More
Natriumhypophosphit-Monohydrat, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-56-2
Summenformel H4NaO3P
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD06252379
InChI-Schlüssel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhypophosphithydrat, Natriumphosphinat-Monohydrat, Natriumphosphenit-Monohydrat, Natriumhypophosphit mit Gütegrad, Natriumhypophosphit-Monohydrat 250 g, Phosphonsäure-Natriumsalzmonohydrat, Natriumhypophosphit-Monohydrat, Phosphonsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat, Natriumhypophosphitmonohydrat, Puriss, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
PubChem CID 23708894
IUPAC-Name sodium hydrate phosphinate
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhypophosphit-Monohydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 250 g
Strukturformel NaH2PO2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 105.99 mol
Reinheit (%) ≥99%
Güte Puriss. p.a.