Learn More
Natriummetabisulfit, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97 bis 100.5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15601340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Metabisulfite
Namenshinweis Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Physikalische Form Dry
Menge 500 g
Strukturformel Na2S2O5
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 190.11g/mol
Reinheit (%) 97 to 100.5%
Güte puriss.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.