Learn More
Natriummetasilicat-Nonahydrat, 44–47.5 % gesamte Feststoffe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 13517-24-3 | Na2SiO3·9H2O | 284.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-24-3
Summenformel Na2SiO3·9H2O
Molekulargewicht (g/mol) 284.19
MDL-Nummer MFCD00149175
InChI-Schlüssel PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(oxo)silan; Nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metasilicate nonahydrate
Schmelzpunkt 72.0°C
Namenshinweis 44 - 47.5% total solids
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulat oder Granulatpulver
Menge 2.5 kg
Strukturformel Na2SiO3·9H2O
Merck Index 15, 8804
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 284.19
Reinheit (%) 44 to 47.5% total solids
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.61
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metasilicate nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.