missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriummolybdat-Dihydrat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™

Artikelnummer. p-7073548 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Natriummolybdat-Dihydrat, reinst, SLR

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O

Spezifikation

Farbe Weiß
pH 9.0 to 10
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 241.95g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt