Learn More
Natriumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072029 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
6 Stück
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥ 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-99-4
Summenformel NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
MDL-Nummer MFCD00011119
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumnitrat, Chilesalpeter, Etabisulfit, Nitratin, Natriumsalpeter, Salpetersäure, Natriumsalz, Natriumnitrat 1:1, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC-Name Natrium;Nitrat
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitrat
Namenshinweis Reag. ISO
Menge 100 g
Strukturformel NaNO3
UN-Nummer 1498
Formelmasse 84.99 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium nitrate