Learn More
Natriumphosphat, dibasisches Dihydrat, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071969 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Puriss., p.a., Europäisches Arzneibuch-Reagenz 98.5bis 101.0 % (Berech. der getrockneten Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel H5Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
MDL-Nummer MFCD00149182
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat, Dinatriumphosphat-Dihydrat, Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 500 g
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
Formelmasse 177.99 mol
Reinheit (%) 98.5 bis 101 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte Puriss. p.a.