Learn More
Natriumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Flasche |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Na |
Konzentration | 1±0.002 g/l |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Element | Na |
Solvent or Matrix | Nitric Acid |
Menge | 100 ml |