Learn More
Natriumsulfat, +99 %, zur Analyse ACS, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
43.52 € - 305.52 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Summenformel | Na2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 142.04 |
MDL-Nummer | MFCD00003504 |
InChI-Schlüssel | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
IUPAC-Name | Dinatriumsulfat |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10647961
|
Thermo Scientific Acros
424410010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
43.52 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10135553
|
Thermo Scientific Acros
424410025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
95.17 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11954231
|
Thermo Scientific Acros
424410100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
305.52 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
Dinatriumsulfat |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
> 1700,0 °C | |
884,0 °C | |
Weiß | |
Granulares kristallines Pulver | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
15, 8809 | |
Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
≥99% | |
0.5% max. |
Sodium sulfate | |
7757-82-6 | |
5,2 bis 9,2 (5 % soln. bei 25 °C) | |
99+% | |
Na2SO4 | |
01,1103 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatriumsulfat | |
24436 | |
142.04 | |
ACS-Reagenz | |
Decomposition Information: >890°C |
Sicherheit und Handhabung
Notfallüberblick
Kann die Haut, Augen und Atemwege reizen. Die toxikologischen Eigenschaften wurden nicht vollständig untersucht. Hygroskopisch.
NFPA
Gesundheit: 1
Entflammbarkeit: 1
Instabilität: 0
SIGNALWORT: VORSICHT!
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9