Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumsulfat, 99 %
Artikelnummer. 12652936
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt >1700.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884.0°C
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel Na2SO4
Merck Index 15,8809
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie