Learn More
Natriumsulfat, ACS-Reagenz, wasserfreies Granulat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071928 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
ACS-Reagenz, wasserfrei, granulär, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Physikalische Form Wasserfreies Granulat
Menge 500 g
Strukturformel Na2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Dichte 2.68 g/ml bei 25 °C