Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+ %, reinst, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073561 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Natriumsulfat wasserfrei, 99+%, reinst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 884°C
Farbe Weiß
pH 5 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter