Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, Reagenzienqualität, ≥99.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15627710 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
MDL-Nummer MFCD00149193
Spezifikation
Siedepunkt 1575 °C
Chemischer Name oder Material Natriumtetraborat-Decahydrat
Schmelzpunkt 62 °C
Farbe Farblos
pH 9 bis 10 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Strukturformel Na2B4O7 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 381.37 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.73 g/ml bei 25 °C