Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99.5 bis 101.0 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Unlösliche Stoffe 0.005 %, pH-Wert einer 5%igen Lösung 6.0 bis 8.4 bei 25 °, Stickstoffverbindungen (als N) 0.002 %, Sulfat und Sulfit (als SO4) 0.1 %, Sulfid P.T. (Grenzwert ca.1 ppm)
36.18 € - 89.14 €
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11372468
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014518.36
500 g
36.18 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11382468
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014518.A3
2 kg
89.14 €
2 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as an analytical reagent in laboratories. It is used in photographic processing and in gold extraction. Its alkylated derivatives, S-alkylthiosulfonates, are known as Bunte salts. It is involved in the preparation of thioglycolic acid. Furthermore, it is used to dechlorinate tap water, for removing free bromine from solutions and to check the pH of bleach solutions with liquid indicators. Other uses include tanning of leather; as an active component in hand warmers and chemical heating pads and as an anionic surfactant to aid in the dispersion of pharmaceutical preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10102-17-7
248.172
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
61475
Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
H10Na2O8S2
MFCD00149186
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CHEBI:32150
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
100°C-5H{2}O
48°C
10102-17-7
Kristallin
H10Na2O8S2
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
61475
248.17 (158.10 Anhydrous)
Geruchsneutral
1.69 g/cm3
Sodium thiosulfate pentahydrate
For ACS analysis
Farblos
99.5-101.0%
MFCD00149186
Soluble in water and ammonia. Insoluble in alcohol and organic solvents.
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
248.172
CHEBI:32150
ACS
Colorless crystalline
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WE6660000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen