Learn More
Natriumthiosulfatpentahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023900
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 10102-17-7 | H10Na2O8S2 | 248.172 g/mol
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as an analytical reagent in laboratories. It is used in photographic processing and in gold extraction. Its alkylated derivative S-alkylthiosulfonates are called Bunte salts. It is involved in the preparation of thioglycolic acid. Furthermore, it is used to dechlorinate tap water, for removing free bromine from solution and to check pH of bleach solutions with liquid indicators. Other used include tanning of leather, as an active component in hand warmers, in chemical heating pads and as an anionic surfactant to aid in dispersion of pharmaceutical preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumthiosulfat-Pentahydrat wird als analytisches Reagenz in Laboren verwendet. Es wird in der fotografischen Verarbeitung und in der Goldextraktion verwendet. Seine alkylierten Derivate, die S-Alkylthiosulfonate, werden Bunte-Salze genannt. Es wird zur Herstellung von Thioglycolsäure eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Entchlorung von Leitungswasser, zur Entfernung von freiem Brom aus Lösungen und zur Überprüfung des pH-Werts von Bleichlösungen mit Flüssigkeitsindikatoren verwendet. Zu den weiteren Anwendungen gehören das Gerben von Leder, als aktive Komponente in Handwärmern, in chemischen Heizeinlagen und als anionisches Tensid zur Unterstützung der Dispersion pharmazeutischer Präparate.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Natriumnitrat, Säuren, starken Oxidationsmitteln, Iodiden, Silbersalzen, Quecksilbersalzen und Blei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 100°C (in -5H2O)
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate pentahydrate
Schmelzpunkt 48°C
pH 6.5 to 8.0
Menge 500 g
Strukturformel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 14,8694
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 248.17 (158.10 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.69