Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Puriss., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Europäisches Arzneibuch, USP, 99 bis 101 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Pentahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Menge 4 x 5 kg
Strukturformel Na2S2O3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 248.18
Reinheit (%) 99 bis 101 %
Güte puriss.