Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15684870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
5 l
10 L
10 l
6 x 1 l
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate solution
Menge 5 L
Strukturformel Na2S2O3
UN-Nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-Name Dinatriumsulfanidsulfonat
Formelmasse 158.11
Güte Reagenz Ph. Eur.