Learn More
Natriumwolframat-Dihydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468458
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
CAS: 10213-10-2 | Na2O42H2O | 329.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz für die Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 10213-10-2
Summenformel Na2O42H2O
Molekulargewicht (g/mol) 329.85
MDL-Nummer MFCD00149190
InChI-Schlüssel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)wolfram; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tungstate dihydrate
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Merck Index 15,8826
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Formelmasse 329.85
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 4.18