Learn More
Ansell™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-655 aus Nitril
Artikelnummer. 12690852 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist. Das Material ist vollständig wiederverwendbar, mit einer unvergleichlichen Abriebfestigkeit und bietet einen hervorragenden Tragekomfort für den Träger.
  • Sorgt für ein komfortables Tragegefühl.
  • Lebensmittelzugelassen
  • Kein Baumvollvelours im Inneren für ein geringeres Risiko von Flusenkontamination und daher ideal für Produktionsbereiche, bei denen externe Verunreinigungen ein Risiko darstellen
  • Die abgeschmirgelte, glatte Oberfläche des Handschuhs spart indirekt Kosten aufgrund von weniger Ausschuss bei zerbrechlichen Teilen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Cut Resistance Rating Level 0
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 11
Modell 37-655
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Unbeflockt
Menge 12 Paare
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 37-655