Learn More
Thermo Scientific Chemicals SP600125, 99 %
CAS: 129-56-6 | C14H8N2O, C14H8N2O | 220.23 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals J67272.MC
187.01 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 mg |
---|
Beschreibung
SP 600125 is a potent and reversible inhibitor of JNK1-3 with an IC50 value of 0.11 M.1 It is cell-permeable and dose-dependently inhibits c-Jun phosphorylation in cells, blocking the expression of COX-2 and TNF-α in monocytes and IL-10, TNF-α, and IFN-γ in T-cells. SP 600125 also prevents apoptosis in many cell types, including B-cells, and inhibits autophagy in HeLa cells. Competitively and reversibly inhibits JNK1, 2 and 3 (IC50 = 40 - 90 nM) with negligible activity at ERK2, p38β and a range of enzymes (IC50 > 10 ?M). Shown to have reduced selectivity over other protein kinases under certain conditions. Prevents BMP9-induced osteogenic differentiation of MSCs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
129-56-6 | |
Gehäuse C14H8N2O | |
1,9-Pyrazoloanthron; |
Spezifikation
100 mg | |
-30°bis -10 °C | |
Gehäuse C14H8N2O | |
1,9-Pyrazoloanthron; | |
SP600125, 99 % | |
ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N | |
14,15-diazatetracyclo[7.6.1.0²,⁷.0¹³,¹⁶]hexadeca-1(15),2,4,6,9(16),10,12-heptaen-8-one | |
99% |
Gelb bis braun | |
129-56-6 | |
220,23 | |
Löslich in DMSO zu ca. 20 mg/ml | |
Fest | |
O=C1C2=C3C(NN=C3C3=CC=CC=C13)=CC=C2 | |
220.23 |
Sicherheit und Handhabung
- SP600125
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Anthra[1,9-cd]pyrazol-6(2H)-one