Learn More
Spectrum™ Dialysebehälter
Die optimale Umgebung für die Labordialyse
79.00 € - 105.06 €
Spezifikation
Produkttyp | Dialysebehälter |
---|---|
Material | Polystyrol |
Durchmesser (metrisch) | 115 mm |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4.5 Zoll |
Kitinhalt | Geräuscharmer Rührstab |
Beinhaltet: Geräuscharmer Rührstab
Beschreibung
Der Rührstab erzeugt einen Vortex, der die Dialyseschläuche ins Zentrum zieht und so die Effizienz verbessert.
- 600ml: Für gebrauchsfertige Dialysegeräte bis 1 ml mit Flachschlauchbreiten bis 16 mm
- 1800 ml: Für gebrauchsfertige Dialysegeräte jeder Größe mit Flachschlauchbreiten bis 80 mm
Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen Dialysegeräten (RDD) oder Standard-Dialyseschläuchen
Spezifikation
Dialysebehälter | |
115 mm | |
Geräuscharmer Rührstab | |
Bietet die optimale Umgebung für die Labordialyse |
Polystyrol | |
4.5 Zoll | |
Je |