Learn More
Spectrum™ 8–10 kD-Dialysekits aus RC für Biotechnologie-Labors
Mit Schläuchen aus biotechnologischer RC-Membran, die konzentrierte schwache Säuren, Basen, verdünnte starke Säuren, die meisten Alkohole und einige schwache oder verdünnte organische Lösungsmittel tolerieren
Marke: Spectrum™ 133 264T
Beinhaltet:
- 0.5 m Biotech RC-Schläuche mit Glycerin
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Spezifikation
8 bis 10 kDa | |
6.4 mm | |
0,32 ml/cm Vol./Länge | |
0.5 m-Schläuche/-Kit |