Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tropfenfänger nach Stutzer, gekrümmt
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
72.00 € - 90.00 €
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10717711
|
Lenz Laborglasintrumente
05037011 |
Konus vertikal NS 14/23, Konus gebogen NS 14/23 |
72.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10264291
|
Lenz Laborglasintrumente
05037033 |
Konus vertikal NS 24/29, Konus gebogen NS 24/29 |
88.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10787891
|
Lenz Laborglasintrumente
05037032 |
Konus vertikal NS 24/29, Konus gebogen NS 19/26 |
90.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Gekrümmte Form (75°), mit zwei NS-Koni
- Zur Trennung von Tropfen (direkte Platzierung auf Destillationskolben)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Glas |