Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Fasspumpe mit Auslassröhrchen
Die Bürkle™ Stainless Steel Barrel Pump with Discharge Tube eignet sich zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
333.00 € - 356.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten und Lebensmitteln |
---|---|
Enthält | Auslaufbogen |
Typ | Fasspumpe |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10383321
|
Buerkle™
5601-0500 |
350ml pro Hub |
341.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10463671
|
Buerkle™
5601-0800 |
560 mL/Hub |
356.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10536742
|
Buerkle™
5601-0400 |
220 mL/Hub |
333.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufbogen.
Die Bürkle Fasspumpe aus Edelstahl (1.4301) eignet sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtentzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe ist elektrisch leitfähig und erfüllt somit in Verbindung mit dem Antistatik-Set die Anforderungen beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten.
Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min.
Das umfangreiche Zubehör ermöglicht es, die Fasspumpe an unterschiedlichste Anforderungen anzupassen.
- Auslaufbogen abschraubbar
- Tauchrohr Ø 32 mm
Spezifikation
Geeignet zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten und Lebensmitteln | |
Auslaufbogen | |
Fasspumpe |