Learn More
RETSCH Bodensieb aus Edelstahl für SM 200 Schneidmühlen
192.00 € - 202.00 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Bodensiebe |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SM 200 Schneidmühle |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11740755
|
RETSCH
03.647.0312 |
250 μm |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10231485
|
RETSCH
03.647.0313 |
500 μm |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10241485
|
RETSCH
03.647.0314 |
0,75mm |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10744576
|
RETSCH
03.647.0316 |
1,5 mm |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10705536
|
RETSCH
03.647.0315 |
1mm |
192.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10641059
|
RETSCH
03.647.0318 |
2mm |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11700765
|
RETSCH
03.647.0320 |
4mm |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11720765
|
RETSCH
03.647.0322 |
8mm |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11710765
|
RETSCH
03.647.0321 |
6mm |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Typ: Bodensieb, Quadratlochung 2,00mm
Spezifikation
Je 1 | |
Bodensiebe | |
Edelstahl | |
SM 200 Schneidmühle |