Learn More
RETSCH Bodensiebe aus rostfreiem Stahl, Quadratlochung 10,00 mm
Marke:  RETSCH 03.647.0024
184.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10685101
  • 202.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Beschreibung
Typ: Bodensieb, Quadratlochung 10,00mm
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Bodensiebe
SM 300 Schneidmühle
10mm