Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Sammelwanne für Siebe mit 100 mm Durchmesser x 35 mm Innenhöhe
Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Linker Industrietechnik™ Siebböden aus Edelstahl für Siebmaschinen gewährleisten kompaktes und beständiges Sieben selbst bei intensivem Gebrauch im Labor.
Marke:  Linker Industrietechnik™ 551.040.200-905
Artikelnummer. 11716817
  • 96.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Silent-Screening
  • Schnelle Öffnung
  • Kreisförmige und vertikale Bewegung
Spezifikation
Spezifikation
1Each
Edelstahl
100mm
Auffangbehälter
Für Siebe mit 100 mm-Durchmesser x 35 mm-Innenhöhe