Learn More
Alpaco™ Schlauchklemmen aus Edelstahl
Ermöglichen ein gleichmäßiges Anziehen um den Schlauch herum und gewährleisten so eine wasserdichte Abdichtung. Alpaco™ Edelstahlklemmen mit vertikalen Schrauben sind garantiert wasserdicht und ohne Werkzeug handverriegelbar.
Marke:  Alpaco™ INH21
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10753622
  • 125.00 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiederverwendbar
  • Druckbeständig
  • Keine Schmiermittel für die Montage erforderlich
  • Sanfte Klemmung zur Vermeidung von Schlauchschäden
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Klammer
Edelstahl
16 bis 21 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen