Learn More
Sampling Systems™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Das fugenfreie Design ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Sampling Systems™ Instrumententabletts aus Edelstahl sind ideal für den Transport von Werkzeugen und Geräten.
16.00 € - 57.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tablett |
---|---|
Material | Edelstahl (AISI 304) |
Ausführung | Poliert |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15809711
|
Sampling Systems™
A674-490 |
490 mm | 320 mm | 15 mm |
57.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15879701
|
Sampling Systems™
A674-215 |
215 mm | 160 mm | 18 mm |
16.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15889701
|
Sampling Systems™
A674-295 |
295 mm | 197 mm | 18 mm |
24.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15899701
|
Sampling Systems™
A674-395 |
395 mm | 275 mm | 11 mm |
37.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Größenauswahl
- Fugenloses Design
- Hochwertige polierte Ausführung
- 304 Edelstahl
Spezifikation
Tablett | |
Edelstahl (AISI 304) | |
Poliert |