Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Becher, graduiert mit Deckel mit Scharnier
Optimale Reinigungs- und Sterilisierungsergebnisse mit weniger Aufwand. Die Fisherbrand™ Edelstahlkanne, graduiert mit Klappdeckel, eignet sich für Pharma- und Laboranwendungen sowie für Anwendungen, die sterile Oberflächen erfordern. Einfaches Gießen mit dieser dauerhaften, spritzgegossenen nahtlosen Kanne aus Edelstahl 304. Alle Oberflächen sind nicht reaktiv, hochpoliert und absorptionsfrei, was die Reinigung erleichtert.
Marke: Fisherbrand™ JUGS2000HL
99.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Material der Wahl für Anwendungen, die sterile Oberflächen erfordern
- Geeignet für alle pharmazeutischen und herkömmlichen Laboranwendungen
- Tülle für einfaches Ausgießen
- Nahtloses Innendesign mit Bördelrand für Strapazierfähigkeit
- Nahtlose Becher aus Edelstahl 304
- Alle Oberflächen sind nicht reagierend, hochpoliert und bieten null Absorption, was die Reinigung erleichtert
- Immun gegen Sterilisationslösungen, die meisten organischen Chemikalien und Farbstoffe sowie eine Vielzahl anorganischer Chemikalien.
Spezifikation
150 mm | |
Edelstahl | |
Klappdeckel | |
Ja |
2000 ml | |
215 mm | |
Kanne |