Learn More
B Braun™ Edelstahlnadeln
B Braun™ Sterican™ Ersatzspritzennadeln aus Edelstahl eignen sich zum Austausch der Nadeln an Spritzen mit austauschbaren Nadeln und erfüllen die relevanten Anforderungen für Routineanwendungen sowie für Patienten vor und nach Operationen.
Marke:  B Braun™ 4665511
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10094830
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterican™
  • Stumpf
  • Edelstahl
  • Latexfrei
  • Steril
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
1.1 mm
50 mm
Steril
19 ga.
Ja
Nadel