Learn More
Buerkle™ PharmaSpoon, V4A, Länge 650 mm, hochglanzpoliert
Der PharmaSpoon, V4A, Länge 650 mm, hochglanzpoliert wird von Hand hochglanzpoliert (nicht elektropoliert!). Die hervorragende Oberflächeneigenschaft des PharmaSpoon bringt entscheidende Vorteile.
Marke: Buerkle™ 5324-0001
574.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pharmalöffel für die Probenahme von pulverförmigen Wirkstoffen, Zwischenprodukten und Rohstoffen in der Pharmazie. Dafür müssen besondere Materialien mit hervorragenden Oberflächenqualitäten eingesetzt werden, um Crosskontaminationen zu vermeiden. Unser PharmaSpoon erfüllt diese Voraussetzungen. Aus Edelstahl V4A (1.4404), Oberfläche von Hand hochglanzpoliert (nicht elektropoliert!). Die hervorragende Oberflächeneigenschaft des PharmaSpoon bringt entscheidende Vorteile.
- Eventuelle Rückstände sind sogar im Spurenbereich (μg-Bereich) noch sichtbar
- Die Oberfläche ist leicht zu reinigen
- Der PharmaSpoon eignet sich auch für die sterile Bemusterung
Spezifikation
Löffel | |
Autoklavierbar | |
Lebensmittel |
Edelstahl (V4A) | |
Hochglanz | |
650 mm |