Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SF450plus, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ SF450plusB02075
286.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17578285
  • 298.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SF450plus
Auffangschale
Rand: 15 mm