Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 315 mm, Maschenweite über 10 mm
Marke: RETSCH 60.172.028000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
1 Each | |
Analysesieb | |
For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination | |
Edelstahl |
28 mm | |
ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2 | |
315mm | |
Edelstahl |