Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 315 mm, Maschenweite über 10 mm
Marke:  RETSCH 60.172.056000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11792996
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
1 Each
Analysesieb
For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination
Edelstahl
56 mm
ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2
315mm