Learn More
Statsafe™ 6000, Thermo Scientific Chemicals
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt 94°C
Flammpunkt <−5°C (−23°F)
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Static dissipater used in many chemical processing operations to reduce the risk of static build up and consequent damage and loss. Especially recommended for use in the manufacturing of polyolefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Statischer Ableiter, der in vielen chemischen Verarbeitungsprozessen verwendet wird, um das Risiko eines statischen Aufbaus und damit verbundener Schäden und Verluste zu reduzieren. Das Protein Crystallography Extension Kit erweitert den Screening-Bereich des Basic Crystallography Kits erheblich, indem es eine größere Auswahl an organischen Lösungsmitteln, PEGs und Additiven (zweiwertige Ionen und Stabilisatoren) bereitstellt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Geeignetes Additiv zur Erhöhung der Leitfähigkeit von Kohlenwasserstoffen und zur Reduzierung elektrostatischer Gefahren in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
<−5°C (−23°F)
Not miscible with water.
94°C
UN1993
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H304-H314-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen