Learn More
Stearinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3346532
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
A saturated fatty acid Stearic acid is used as a raw material in the production of detergents, surfactants, soaps, and cosmetics such as shampoos and shaving cream products. Its salts are used to soften polyvinyl chloride and a component of grease. It is used for the preparation of softeners in textile sizing with castor oil and dietary supplements. It acts as a hardener in candles with simple sugar or corn syrup. It is utilized for the coating of metal powders like aluminum and iron in fireworks. It finds application as a common lubricant during injection molding and pressing of ceramic powders. It acts as a key raw material for the synthesis of stearyl alcohol by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine gesättigte Fettsäure Stearinsäure wird als Rohmaterial für die Herstellung von Detergenzien, Tensiden, Seifen und Kosmetika wie Shampoos und Rasiercremes verwendet. Seine Salze werden verwendet, um Polyvinylchlorid und einen Fettbestandteil zu erweichen. Es wird zur Herstellung von Weichspülern bei der Textilgrößenbestimmung mit Rizinusöl und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Es dient als Härter in Kerzen mit einfachem Zucker oder Maissirup. Es wird für die Beschichtung von Metallpulvern wie Aluminium und Eisen in Feuerwerkskörpern verwendet. Es findet Anwendung als geläufiges Schmiermittel beim Spritzgießen und Pressen von keramischen Pulvern. Es dient als wichtiges Rohmaterial für die Synthese von Stearylalkohol durch Reduktion.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Kohlenstoffterachlorid, Toluol, Chloroform, Aceton und Carbondisulfid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-11-4
Summenformel C18H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
MDL-Nummer MFCD00002752
InChI-Schlüssel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-Name Otadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearic Acid
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Dichte 0.941
Siedepunkt 232°C (15 mm)
Flammpunkt 196°C (384°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
Beilstein 608585
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,carbon terachloride,toluene,chloroform,acetone and carbondisulfide. Insoluble in water.
Formelmasse 284.48