missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für die STEM Integrity 10 Reaktionsstation
Stellen Sie einen ordnungsgemäßen Betrieb der Integrity 10 Reaktionsstationen mit diesen Teilen und diesem Zubehör sicher
Marke: Cole-Parmer™ 99950-82
2621.17 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatzteile und Zubehör
- Stellen Sie einen ordnungsgemäßen Betrieb der Integrity 10 Reaktionsstationen sicher
- Zell-Ersatzbaugruppe
- Geringe Ummantelung
- Reagenzgläser für kleine Volumina (1, 3 ml)
- Kühlmittelzulaufschläuche
Spezifikation
Integrity Zelle | |
For use with 10 to 50 mm Glass Vessel | |
Integrity 10 Reaktionsstationen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur