Learn More
Technical Service Consultants™ Sterile Impföse
Verwenden Sie die sterile™ Inokulationsnadel für den Einmalgebrauch von Technical Service Consultants, um im Vergleich zur Heißsterilisation von wiederverwendbaren Nadeln Zeit zu sparen. Die Nadel eignet sich perfekt zum Zählen oder Isolieren von Krankheitserregern aus schweren Mischkulturen.
Marke:  Technical Service Consultants™ TS/3-A
108.23 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12391309
  • 114.00 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • Konische Spitze für verbesserte Sicherheit der Wulst
  • Sichere Übertragung von Kulturen vom Tiefkühlgerät auf die Kulturplatte
  • Dank der Impföse müssen die Beads nicht mehr ausgeglichen werden
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Steril
Inkubationsschleife
1.000/Packung
Polystyrol
Klar
Nur für allgemeine Laboranwendungen
Nur für allgemeine Laboranwendungen