Learn More
Contec™ Steriles NeutraKlean Konzentrat
BIOPHARMA
Contec Sterile NeutraKlean ist ein schonendes und schaumarmes Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Life-Science-Reinräumen entwickelt wurde.
Marke:  Contec™ SBC015NK
Artikelnummer. 16416830
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Contec Sterile NeutraKlean Concentrate wird als Einzeldosis-Konzentrat geliefert und ist für die Verdünnung in 5 l Wasser geeigneter Qualität ausgelegt, was es zu einem kostengünstigen Produkt für größere Bereiche des Reinraums macht. Mit einem pH-Wert nach Verdünnung zwischen 6,5 und 8,0 eignet sich Contec Sterile NeutraKlean ideal für die nach der Wartung erforderliche einfache Reinigung und zur Entfernung von Desinfektionsmittelrückständen und allgemeiner Erde.
Das Produkt ist 0,2 μm gefiltert und unter Luft der Güteklasse A abgefüllt und in einem Reinraum der Güteklasse C verpackt und anschließend gammabestrahlt bei mindestens 25 kGy.
4 Flaschen sind doppelt verpackt, um einen einfachen Zugang in pharmazeutische Reinräume zu ermöglichen.
Merkmale & Vorteile
  • Der pH-neutrale Wert nach Verdünnung eignet sich für den Einsatz in allen Bereichen des Reinraums
  • Gefiltert auf 0,2 Micron mit einem Luftstrom der Klasse A in einem Reinraum der Klasse C, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
  • Durch die schaumarme Reinigungswirkung eignet es sich ideal für den Einsatz auf Böden/Wänden und Bänken
  • Steril, daher ideal für Reinräume hoher Qualität
  • Ein geringer Tensidgehalt sorgt für geringe Rückstände, die leicht entfernt werden können
  • Das Einzeldosis-Konzentrat eliminiert Verdünnungsfehler und eignet sich ideal für den Einsatz in großen Bereichen des Reinraums
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neutrales Reinigungsmittel mit gereinigtem Wasser
Steril
Kappe
150 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • CONTEC STERILE NEUTRAKLEAN CONCENTRATE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N DIMETHYLDECYLAMINE N OXIDE