Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Upright Handle Ladles
Available in blue or white to allow for effective sample contrast, these sterile ladles are useful for sampling liquids and creams.
159.00 € - 216.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Ladle |
---|---|
Material | Polypropylene |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Menge | 40/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16876896
|
Bel-Art™
F36775-0050 |
Blau |
216.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16886896
|
Bel-Art™
F36775-1050 |
Weiß |
159.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Upright handle allows for sampling from above container
- Curved handle end provides secure withdrawal of sample
- Fits into 2 in. openings such as a 45-gallon drum bunghole
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- White high density polyethylene (HDPE), or blue polypropylene (PP) ladles heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Spezifikation
Ladle | |
Not Autoclavable | |
40/Packung |
Polypropylene | |
50 mL | |
26 cm |