Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Gebogener Probenlöffel, nachweisbar, blau
Fisher Scientific - Geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher Medien, einschließlich Pulver, Granulate, Pasten und Flüssigkeiten. Die abgewinkelte Löffelform vereinfacht das Erreichen der Ecken eines Behälters.
Marke: Buerkle™ 5378-5012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der lange Griff des Kunststofflöffels ermöglicht es, Rückstände aus großen Behältern leicht zu entleeren und erreicht auch schwierige Stellen, wie etwa schmale Öffnungen von Kanistern.
- PS, nachweisbar, Blau
- Einzeln verpackt und sterilisiert
- Wird von Farbscannern, Metalldetektoren und Röntgenstrahlen erkannt
- Kann als Teil des HACCP/IFS/BRC-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Besonders in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Grifflänge 300 mm
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Detectable Sampling Spoon | |
Nicht autoklavierbar | |
10 ml | |
Steril | |
Blau | |
10 |
Polystyrol | |
Langer Griff | |
Ja | |
Curved | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften | |
300 mm |