Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Kit – steriles Probenahmeset
Das SteriPlast™ Kit – steriles Probenahmeset besteht aus zehn Probenspateln oder Probenschaufeln und zehn Originalitäts-Probenbeuteln SteriBag Premium. Das SteriPlast™ Kit ist somit die ideale Zusammenstellung für eine Probenahme bei der es besonders auf die Reinheit und Sterilität ankommt.
41.65 € - 52.40 €
Spezifikation
Material | Polystyrol, Polyethylen |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 300 mL |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15654134
|
Buerkle™
5378-8003 |
10 Schaufeln und 10 SteriBag Premµim |
44.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15586669
|
Buerkle™
5378-8003 |
10 Schaufeln und 10 SteriBag Premµim | |||||||
15664134
|
Buerkle™
5378-8009 |
10 Spatel und 10 SteriBag Premµim |
41.65 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15596669
|
Buerkle™
5378-8009 |
10 Spatel und 10 SteriBag Premµim | |||||||
Beschreibung
Das Probenahmeset SteriPlast™ Kit besteht aus zehn Probenspateln oder Probenschaufeln und zehn Originalitäts-Probenbeuteln SteriBag Premium.
Das SteriPlast™ Kit ist somit die ideale Zusammenstellung für eine Probenahme bei der es besonders auf die Reinheit und Sterilität ankommt.
Alle Teile sind gammastahlensterilisiert und sind geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln.
Die Schaufeln oder Spatel sind reinraumproduziert und einzeln verpackt. Der Probenbeutel SteriBag Premium hat eine integrierte Versieglung und ist flüssigkeitsdicht. Ein eindeutiger Tracking-Code sowohl auf dem Beutel als auch auf einem Abrissfeld garantiert eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgbarkeit.
SteriPlast™ Kit inklusive Schaufel 50 ml oder Spatel 150 mm Einstechtiefe, sowie SteriBag Premium 300 ml.
- Schaufel 50 ml & Beutel SteriBag Premium 300 ml
- Spatel 150 mm Einstechtiefe & Beutel SteriBag Premium 300 ml
Spezifikation
Polystyrol, Polyethylen | |
Ja | |
FDA |
300 mL | |
Steril | |
Lebensmittel |