Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Schaber
BIOPHARMA
Durch die ergonomische Form ist das Instrument einfach anzuwenden und eignet sich ideal zum Schaben und Reinigen. Der Sampling Systems™ SteriWare™ Schaber ist ideal für die Verwendung mit Lebensmitteln, Kosmetika und Pharmazeutika.
184.00 € - 262.00 €
Spezifikation
Produkttyp Einwegschaber
Material HDPE
Enthält Einzeln verpackt
Farbe Naturfarben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Sägeblatt Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Sägeblatt Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15164966
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8785H-75S
190 mm 75 mm Steril
229.00 €
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13462829
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8785H-110S
225 mm 110 mm Steril
262.00 €
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15879561
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8785H-110
225 mm 110 mm Unsteril
202.00 €
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15889561
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8785H-75
190 mm 75 mm Unsteril
184.00 €
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Erhältlich in 2 Größen
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaber
HDPE
Einzeln verpackt
Naturfarben