Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Slot Samplers
Improve your powder sampling with the SteriWare™ Slot Sampler. With single use Slot Samplers you will be able to quickly take multilevel samples from a wide range of powders and granules. SteriWare™ Slot Samplers are widely used throughout the food and pharmaceutical industries.
196.00 € - 210.00 €
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 75 mL |
Einwegprodukt | Ja |
Verpackungsart | Einzeln verpackt |
Länge (metrisch) | 420 mm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17594596
![]() |
Sampling Systems™
8073H-300 |
Unsteril |
196.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17504606
![]() |
Sampling Systems™
8073H-300S |
Steril |
210.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- The sterile, disposable Slot Sampler is ideal for taking a multilevel, cross sectional sample from powders and granules.
- It is available in 2 diameters which gives the option of standard volume or large volume sampling from multiple points.
- The standard 25 mm diameter version is available in various lengths.
- Simple to use.
- Push the sampler into the powder and rotate the handle to open the sampler and take the sample.
- Close and remove the sampler.
- Made from food grade HDPE.
- Conforms to the latest FDA and EU requirements.
- BSE/TSE free.
- The samplers are manufactured, assembled and packed in a cleanroom to ensure cleanliness.
Spezifikation
HDPE | |
Ja | |
420 mm |
75 mL | |
Einzeln verpackt |