Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin FITC Conjugate
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 0,5 mg/ml |
Konjugat | FITC (Fluorescein) |
Menge | 250 μg |
Form | Flüssig |
Produktlinie | eBioscience™ |
Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Zielmolekül | Biotin |
Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |