Learn More
Strontiumchlorid, wasserfrei, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10476-85-4
85.10 € - 241.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 10476-85-4
MDL-Nummer MFCD00011249
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11356608
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012202.36
500 g
85.10 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11346608
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012202.A3
2 kg
241.00 €
2 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10476-85-4
MFCD00011249
Spezifikation
1250°C
873°C
10476-85-4
Pulver
14,8840
158.53
Geruchsneutral
Hygroskopisch
Strontium chloride
Anhydrous
Weiß
MFCD00011249
Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
95%
1.65
3.052 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H318-H302-H335-H315
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
Gehäuse H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-971-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WK8400000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern