Learn More
Strontiumchromat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472987
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7789-06-2 | CrO4Sr | 203.61 g/mol
Strontium chromate is used an primer for zinc, magnesium, aluminum, and alloys used in aircraft manufacture. Used as a colorant in polyvinyl chloride resins. It is also used in aluminum flake coatings. paints, varnishes and oil colors. It is a used in water based wash primers, metal conditioners, additive to control the sulfate content of solutions in electrochemical processes. It is also used in paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-06-2
Summenformel CrO4Sr
Molekulargewicht (g/mol) 203.61
MDL-Nummer MFCD00049549
InChI-Schlüssel NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170
PubChem CID 24599
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)-Chrom
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium chromate
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H
Formelmasse 203.61
Dichte 3.895 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chromate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Strontium chromate