Learn More
Strontiumfluorid, optischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11361628
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-48-4
Summenformel F2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 125.62
MDL-Nummer MFCD00011251
InChI-Schlüssel FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium fluoride
Schmelzpunkt 1473°C
Physikalische Form Gebrochene Kristalle
Menge 50 g
Merck Index 14,8842
IUPAC-Name Strontium; Difluorid
Formelmasse 125.62
Güte Optisch
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.442
Dichte 4.240 g/mL